L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Succinate de disodium, anhydrous 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
208741000 208745000
ACRO208741000EA 29.4 EUR InStock
ACRO208741000 ACRO208745000
Succinate de disodium, anhydrous 99%
Succinate de disodium
Formule: C₄H₄Na₂O₄
MW: 162.05 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002790
Numéro CAS: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité