N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (Dimethylamino)trimethylsilane, Trimethylsilyldimethylamine, N,N-Dimethyltrimethylsilylamine, TMSDMA, N-(Trimethylsilyl)dimethylamine, N,N-Dimethylaminotrimethylsilane, Pentamethylsilylamine
209970100 209970500
ACRO209970100EA 48 EUR InStock
ACRO209970100 ACRO209970500
N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine 97%
N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine
Formule: C₅H₁₅NSi
MW: 117,27 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Densité: 0.732 g/cm³
Point d'éclair: –19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008297
Numéro CAS: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité