2-(Triméthylsilyl)éthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
210480100 210480500 210482500
ACRO210480100EA 169 EUR InStock
ACRO210480100 ACRO210480500 ACRO210482500
2-(Triméthylsilyl)éthanol 99%
2-(Triméthylsilyl)éthanol
Formule: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Point d'ébullition: 71…73 °C (35 mmHg)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 0.825 g/cm³
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002825
Numéro CAS: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité