Isocyanate de benzyle 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO210760250EA 211 EUR InStock
ACRO210760250 ACRO210760050
Isocyanate de benzyle 99+%
Isocyanate de benzyle
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 101…104 °C (33 mmHg)
Densité: 1,07 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Numéro MDL: MFCD00009701
Numéro CAS: 3173-56-6
ONU: 3080
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5241 to 1.5261 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité