Thiophène-3-éthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Thiophen-3-ethanol, 2-(Thiophen-3-yl)ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
211710050 211710250
ACRO211710050EA 80.5 EUR InStock
ACRO211710050 ACRO211710250
Thiophène-3-éthanol 99%
Thiophène-3-éthanol
Formule: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Point d'ébullition: 110…111 °C (14 mmHg)
Densité: 1.14 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009766
Numéro CAS: 13781-67-4
EINECS: 237-434-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité