Acide (α,α,α-trifluoro-4-tolyl)acetique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
214370010 214370050
ACRO214370010EA 35.5 EUR InStock
ACRO214370010 ACRO214370050
Acide (α,α,α-trifluoro-4-tolyl)acetique 98%
Acide (α,α,α-trifluoro-4-tolyl)acetique
Formule: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
MW: 204,15 g/mol
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004352
Numéro CAS: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité