N-Phényl-p-phénylènediamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminodiphenylamine, N-(4-Aminophenyl)aniline
221000010 221001000 221002500
ACRO221000010EA 286 EUR InStock
ACRO221000010 ACRO221001000 ACRO221002500
N-Phényl-p-phénylènediamine 98%
N-Phenyl-p-phenylenediamine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…75 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Numéro MDL: MFCD00007850
Numéro CAS: 101-54-2
EINECS: 202-951-9
ONU: 3077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown to purple Powder or crystals or flakes or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité