N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamideMSTFA
ACRO221581000EA 1070 EUR InStock
ACRO221581000 ACRO221580050 ACRO221580250
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide 97%
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199,25 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C (760 mmHg)
Densité: 1,07 g/cm³
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité