Tétrakis(triphénylphosphine)nickel (0) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
223980010 223980050
223980010.EA 124 EUR InStock
223980010. 223980050.
Tétrakis(triphénylphosphine)nickel (0) 95%
Tétrakis(triphénylphosphine)nickel (0)
Formule: C₇₂H₆₀NiP₄
MW: 1107,85 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010011
Numéro CAS: 15133-82-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Rust brown to brown Powder or crystals
Elemental Analysis ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité