5-Bromouracile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
226440050 226440250
ACRO226440050EA 26.5 EUR InStock
ACRO226440050 ACRO226440250
5-Bromouracile 98%
5-Bromouracile
Formule: C₄H₃BrN₂O₂
Point d'ébullition: 384 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 307…310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006017
Numéro CAS: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 13,01425
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité