Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Aminouracile 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Aminouracile

ACRO226820250EA 124 EUR InStock
ACRO226820250
5-Aminouracile 98%
5-Aminouracile


Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,1 g/mol
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00006025
Numéro CAS: 932-52-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité