2-Amino-2-éthyl-1,3-propanediol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO227115000EA 104 EUR InStock
ACRO227115000 ACRO227110025
2-Amino-2-éthyl-1,3-propanediol 97%
2-Amino-2-éthyl-1,3-propanediol
Formule: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,16 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 1,099 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004680
Numéro CAS: 115-70-8
Merck Index: 12,00459
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité