5-Fluorouracile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Fluorouracile5-FU
ACRO228440250EA 293 EUR InStock
ACRO228440250 228440010. ACRO228440050
5-Fluorouracile 99%
5-Fluorouracile
Formule: C₄H₃FN₂O₂
MW: 130,08 g/mol
Point d'ébullition: 190…200 °C (,1 mmHg)
Point de fusion: 278…282 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006018
Numéro CAS: 51-21-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04208
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (80°C, 4 hrs) (in vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.0 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité