Acide chenodesoxycholique 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
228770050 228770250 228771000
ACRO228770050EA 109 EUR InStock
ACRO228770050 ACRO228770250 ACRO228771000
Acide chenodesoxycholique 97+%
Acide chenodesoxycholique
Formule: C₂₄H₄₀O₄
Point de fusion: 162…168 °C
Densité: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064142
Numéro CAS: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Specific optical rotation +9° to +14° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)
Titration with NaOH ≥97.0 % (on dried basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité