3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: TMB
ACRO229280010EA 64.5 EUR InStock
ACRO229280010 ACRO229280250 ACRO229280050
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine 99+%
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 172 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité