Acide 3-thenoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
243110050 243110010
ACRO243110050EA 74.5 EUR InStock
ACRO243110050 ACRO243110010
Acide 3-thenoïque 99%
Acide 3-thenoïque
Formule: C₅H₄O₂S
Point de fusion: 137…139 °C
Numéro MDL: MFCD00005467
Numéro CAS: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Merck Index: 12,09415
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité