3-Méthoxypropylamine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
257520010 257520050
ACRO257520010EA 56.4 EUR InStock
ACRO257520010 ACRO257520050
3-Méthoxypropylamine 99+%
3-Méthoxypropylamine
Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00014831
Numéro CAS: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
ONU: 2734
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité