5-Phényltétrazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
263720050 263720250 263721000
ACRO263720050EA 20.7 EUR InStock
ACRO263720050 ACRO263720250 ACRO263721000
5-Phényltétrazole 99%
5-Phényltétrazole
Formule: C₇H₆N₄
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022388
Numéro CAS: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité