Diphosphate de tétrapotassium 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
269230010 269230250 269230025
ACRO269230010EA 80.6 EUR InStock
ACRO269230010 ACRO269230250 ACRO269230025
Diphosphate de tétrapotassium 98%, très pur
Diphosphate de tétrapotassium
Formule: K₄O₇P₂
Point d'ébullition: ? 1500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1090 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011393
Numéro CAS: 7320-34-5
EINECS: 230-785-7
Merck Index: 12,07833
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité