Bromoacétate de benzyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzyl 2-bromoacetate, Bromoacetic benzyl ester
278040500 278042500 278040010
ACRO278040500EA 30.2 EUR InStock
ACRO278040500 ACRO278042500 ACRO278040010
Bromoacétate de benzyle 96%
Bromoacétate de benzyle
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 166…170 °C (22 mmHg)
Densité: 1.44 g/cm³
Point d'éclair: >109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000190
Numéro CAS: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité