Acide 3-formylbenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Isophthalaldehydic acid, 3-Carboxybenzaldehyde
296560010 296560050
ACRO296560010EA 49.8 EUR InStock
ACRO296560010 ACRO296560050
Acide 3-formylbenzoïque 98%
Acide 3-formylbenzoïque
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039575
Numéro CAS: 619-21-6
EINECS: 210-585-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité