Dioxolane-1,3 99.5+% stabilisé, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
299480010 299480025 299480250
ACRO299480010EA 78.9 EUR InStock
ACRO299480010 ACRO299480025 ACRO299480250
Dioxolane-1,3 99.5+% stabilisé, pur
Dioxolane-1,3
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 75 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: –6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003207
Numéro CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
ONU: 1166
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Stabilizer ≤75 ppm BHT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité