Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
303470100 303470500
ACRO303470100EA 51.6 EUR InStock
ACRO303470100 ACRO303470500
Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232,73 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007449
Numéro CAS: 15084-51-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 84 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité