3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
303640010 303640050
ACRO303640010EA 39.7 EUR InStock
ACRO303640010 ACRO303640050
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure 97%
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₉H₅BrF₆
MW: 307,03 g/mol
Point d'ébullition: 136…140 °C (14 mmHg)
Densité: 1.67 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009905
Numéro CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité