3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
305640010 305640050
ACRO305640010EA 40 EUR InStock
ACRO305640010 ACRO305640050
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine 95%
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₉H₇F₆N
MW: 243,15 g/mol
Point d'ébullition: 82…84 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 46…55 °C
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009909
Numéro CAS: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité