Tris(4-fluorophényl)phosphine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO306340050EA 129 EUR InStock
ACRO306340050 ACRO306340010
Tris(4-fluorophényl)phosphine 98+%
Tris(4-fluorophényl)phosphine
Formule: C₁₈H₁₂F₃P
MW: 316,26 g/mol
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013553
Numéro CAS: 18437-78-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité