3,5-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
307690050 307690010 307690250
ACRO307690050EA 93.2 EUR InStock
ACRO307690050 ACRO307690010 ACRO307690250
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Point d'ébullition: 37 °C (1.3 mmHg)
Point de fusion: -2 °C
Densité: 1.47 g/cm³
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010206
Numéro CAS: 401-95-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4235 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité