2-(Trifluorométhyl)benzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
312950100 312950050 312950010
ACRO312950100EA 115 EUR InStock
ACRO312950100 ACRO312950050 ACRO312950010
2-(Trifluorométhyl)benzylamine 98%
2-(Trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (64 mmHg)
Densité: 1.249 g/cm³
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010297
Numéro CAS: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité