N-Hydroxyphtalimide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxypthalimide
329871000 329875000 329870025
ACRO329871000EA 37.9 EUR InStock
ACRO329871000 ACRO329875000 ACRO329870025
N-Hydroxyphtalimide 98%
N-Hydroxyphtalimide
Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 233…235 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005891
Numéro CAS: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Merck Index: 13,04864
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On anhydrous substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité