2-Mercaptobenzothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
332050250 332051000 332050050 332050010
ACRO332050250EA 25 EUR InStock
ACRO332050250 ACRO332051000 ACRO332050050 ACRO332050010
2-Mercaptobenzothiazole 97%
2-Mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₅NS₂
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172…182 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005781
Numéro CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
Solubility (2.5% in DMSO) Clear colourless to yellow solution
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité