Phénylpropiolate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO334590250EA 209 EUR InStock
ACRO334590250 ACRO334590050
Phénylpropiolate de méthyle 98%
Phénylpropiolate de méthyle
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 26 °C
Numéro MDL: MFCD00041685
Numéro CAS: 4891-38-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5615 to 1.5645 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité