N-Éthylbenzylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
343710250 343711000 343715000
ACRO343710250EA 35 EUR InStock
ACRO343710250 ACRO343711000 ACRO343715000
N-Éthylbenzylamine 95%
N-Éthylbenzylamine
Formule: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 191…194 °C (760 mmHg)
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009031
Numéro CAS: 14321-27-8
EINECS: 238-265-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité