Chloroacétate de tert-butyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
347230250 347231000 347235000
ACRO347230250EA 26.2 EUR InStock
ACRO347230250 ACRO347231000 ACRO347235000
Chloroacétate de tert-butyle 97%
Chloroacétate de tert-butyle
Formule: C₆H₁₁ClO₂
Point d'ébullition: 48…49 °C (11 mmHg)
Densité: 1.053 g/cm³
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000930
Numéro CAS: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01562
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité