Bleu O toluidine, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bleu de toluidine OChlorure de tolonium
ACRO348600250EA 138 EUR InStock
ACRO348600250 ACRO348600050 ACRO348601000
Bleu O toluidine, pur
Bleu O toluidine
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305,83 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011934
Numéro CAS: 92-31-9
Merck Index: 12,09658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité