Allyltriméthylsilane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
349990100 349990500
ACRO349990100EA 46.3 EUR InStock
ACRO349990100 ACRO349990500
Allyltriméthylsilane 97%
Allyltriméthylsilane
Formule: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
MW: 114,26 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Densité: 0.719 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008635
Numéro CAS: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
ONU: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité