2-Chloro-4,6-difluoroaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO350200010EA 115 EUR InStock
ACRO350200010 ACRO350200050
2-Chloro-4,6-difluoroaniline 97%
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,55 g/mol
Point de fusion: 28…33 °C
Numéro MDL: MFCD00142892
Numéro CAS: 36556-56-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to grey-green Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité