2-(2-Bromophényl)ethanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
350550010 350550050
ACRO350550010EA 31.4 EUR InStock
ACRO350550010 ACRO350550050
2-(2-Bromophényl)ethanol 99%
2-(2-Bromophényl)ethanol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (.7 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00093566
Numéro CAS: 1074-16-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5755 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité