Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
351760010 351760050 351760250
ACRO351760010EA 41.6 EUR InStock
ACRO351760010 ACRO351760050 ACRO351760250
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque 98%
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 221…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016536
Numéro CAS: 4919-37-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 226 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité