2-(4-Méthoxyphényl)ethanol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Methoxyphenethyl alcohol
354050100 354050500
ACRO354050100EA 77.3 EUR InStock
ACRO354050100 ACRO354050500
2-(4-Méthoxyphényl)ethanol 96%
2-(4-Méthoxyphényl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point de fusion: 28…30 °C
Point d'éclair: >112 °C
Numéro MDL: MFCD00002900
Numéro CAS: 702-23-8
EINECS: 211-866-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité