3,5-Diméthylbenzyle bromure 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
355560250 355560050
ACRO355560250EA 136 EUR InStock
ACRO355560250 ACRO355560050
3,5-Diméthylbenzyle bromure 98%
3,5-Diméthylbenzyle bromure
Formule: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Point d'ébullition: 101…103 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013539
Numéro CAS: 27129-86-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité