6-Aminonicotinonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
ACRO357620250EA 405 EUR InStock
ACRO357620250 ACRO357620050
6-Aminonicotinonitrile 98%
6-Aminonicotinonitrile
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Point d'ébullition: 240…250 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 159…165 °C
Numéro MDL: MFCD00128902
Numéro CAS: 4214-73-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité