Tri-tert-butylphosphine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
360890010 360890050
ACRO360890010EA 94.8 EUR InStock
ACRO360890010 ACRO360890050
Tri-tert-butylphosphine 95%
Tri-tert-butylphosphine
Formule: C₁₂H₂₇P
Point d'ébullition: 102…103 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 30 °C
Point d'éclair: –17 °C
Numéro MDL: MFCD00015006
Numéro CAS: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
ONU: 2846
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité