Bromure de benzyltriméthylammonium 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide
364860250 364861000
ACRO364860250EA 22.6 EUR InStock
ACRO364860250 ACRO364861000
Bromure de benzyltriméthylammonium 98+%
Bromure de benzyltriméthylammonium
Formule: C₁₀H₁₆BrN
MW: 230,15 g/mol
Point de fusion: 228…234 °C
Numéro MDL: MFCD00011780
Numéro CAS: 5350-41-4
EINECS: 226-320-2
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 234 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité