Thiophène-2-éthanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
366540250 366541000
ACRO366540250EA 93.3 EUR InStock
ACRO366540250 ACRO366541000
Thiophène-2-éthanol 98%
Thiophène-2-éthanol
Formule: C₆H₈OS
Point d'ébullition: 108 °C (13 mmHg)
Densité: 1.153 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Numéro MDL: MFCD00005462
Numéro CAS: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to grey-green to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité