5-Bromo-2-chloropyrimidine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
368482500 368480050
ACRO368482500EA 27.2 EUR InStock
ACRO368482500 ACRO368480050
5-Bromo-2-chloropyrimidine 96%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Formule: C₄H₂BrClN₂
MW: 193,43 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00483232
Numéro CAS: 32779-36-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité