L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Méthylamine 2 mol/l dans le methanol, AcroSeal®, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aminomethane
368551000 368558000
368551000.EA 134 EUR InStock
368551000. 368558000.
Méthylamine 2 mol/l dans le methanol, AcroSeal®, pur
Méthylamine
Formule: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C
Point de fusion: -92.5
Densité: 0.785 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008104
Numéro CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
ONU: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06095
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Strength 2 M (typically) exact strength on the certificate of analysis
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité