2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
368580010 368580050
ACRO368580010EA 36.4 EUR InStock
ACRO368580010 ACRO368580050
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Formule: C₄H₄BrN₃
Point de fusion: 239…244 °C
Point d'éclair: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012341
Numéro CAS: 7752-82-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité