4-Phénylbenzyle bromure 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO368950250EA 277 EUR InStock
ACRO368950250 ACRO368950050
4-Phénylbenzyle bromure 96%
4-Phénylbenzyle bromure
Formule: C₁₃H₁₁Br
MW: 247,13 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017869
Numéro CAS: 2567-29-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité