Benzoylacétate d'éthyle 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
370850050 370850500 370851000 370855000
ACRO370850050EA 22.4 EUR InStock
ACRO370850050 ACRO370850500 ACRO370851000 ACRO370855000
Benzoylacétate d'éthyle 90%
Benzoylacétate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1.106 g/cm³
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009196
Numéro CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 13,03803
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité