5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
371360010 371360050
ACRO371360010EA 36 EUR InStock
ACRO371360010 ACRO371360050
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formule: C₄HBrCl₂N₂
Point d'ébullition: 128 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1.781 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127818
Numéro CAS: 36082-50-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité